8.02898
Diethyl carbonate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
445 °C
potencia
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.4-11.0 % (v/v)
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
solubilidad
insoluble 18.8 mg/L
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.