Merck
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
Sinónimos:
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H18Cl2N12Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
646.46
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
impurezas
≤15 wt. % ethylene glycol
mp
>300 °C
cadena SMILES
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photoredox-assisted gold-catalyzed arylative alkoxycyclization of 1, 6-enynes
Mayans JG, et al.
Organic Letters, 22(8), 3045-3049 (2020)