743011
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
10,000
Sinónimos:
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
lumps
mol peso
average Mw 10,000
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?