757829
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 2,000 (n~45), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Sinónimos:
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
About This Item
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 2,100
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
PEG average Mn 2,000 (n~45)
average Mn 2,100
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C
Ω-final
thiol
α-final
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>604.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 318 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)