742155
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
reaction suitability
reagent type: ligand
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)