Merck
761990
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)