741604
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
127 °C (lit.)
mp
<-50 °C (lit.)
density
0.776 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.1 °F - closed cup
flash_point_c
10.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)