741337
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
95%
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491
density
1.388 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-4(6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
InChI key
JRPYBEZWPIZUBP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
177.0 °F
flash_point_c
80.56 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?