Merck
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Sinónimos:
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.502
density
1.028 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
InChI key
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)