739693
Potassium oleate-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5 potassium salt
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-IWYAKVAXSA-M
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)