Merck
903485
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D4H22O3
Peso molecular:
306.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=C([C@@]1(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@]2([2H])[C@@]3(C)CC4)CCC1C2CCC3=CC4=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
Clave InChI
WSCUHXPGYUMQEX-BEWPYKOHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)