739669
25-Hydroxyvitamin D3 solution
5 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Sinónimos:
25-Hydroxycholecalciferol solution
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
5 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Application
Packaging
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?