Merck
73815
Sigma-Aldrich
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
183.12
Beilstein:
2213132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
142-147 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stimuli-selective delivery of two payloads from dual responsive nanocontainers.
Lv LP, et al.
Chemistry of Materials, 26(11), 3351-3353 (2014)
Effect of substituents on complex stability aimed at designing new iron (III) and aluminum (III) chelators.
Nurchi VM, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 103(2), 227-236 (2009)
Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions.
Paliwoda-Porebska G, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 10(9), 730-736 (2006)