Merck
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Sinónimos:
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
crystals
mp
122-127 °C
functional group
amine
SMILES string
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
InChI key
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)