73340
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
242-244 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Clave InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
male reproductive organs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?