731935
7-Deazahypoxanthine
97%
Sinónimos:
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
135.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
345-350 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
Clave InChI
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)