Merck
731374
Sigma-Aldrich
Tri-n-butylphosphine
99%
Sinónimos:
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]3P
Número de CAS:
Peso molecular:
202.32
Beilstein:
1738261
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
9 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
392 °F
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters
  • [3+2]-Cycloadditions
  • Umpolung addition reactions
  • Reductive carbonylation
  • Allylation reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. A. Vasil'ev, et al.,
Russian Chemical Bulletin, 59, 605-610 (2010)
A. S. Singh, et al.,
Tetrahedron Letters, 52, 2383-2386 (2011)
Substrate-controlled, phosphine-catalyzed domino reactions of activated conjugated dienes: highly diastereoselective synthesis of bicyclic skeletons.
Jianze Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(27), 7418-7422 (2011-05-19)
X. Guan, et al.,
European Journal of Organic Chemistry, 14, 2673-2677 (2011)
Y. Zou, et al.,
Synlett, 7, 1000-1004 (2011)