730890
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D3H19ClNO4
Peso molecular:
270.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1/i2D3;
Clave InChI
SRYJSBLNSDMCEA-VGBYKQEUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?