Merck
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
219.31
Beilstein/REAXYS Number:
4253627
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChI key
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)