726109
(±)-trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
98%
Sinónimos:
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)