T14001
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Sinónimos:
Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Quality Level
assay
95%
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
InChI key
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?