Merck
725625
Sigma-Aldrich
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D9HN4O2
Peso molecular:
203.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catarina Rendeiro et al.
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.