723541
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Sinónimos:
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
269-274 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
InChI key
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)