Merck
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Sinónimos:
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
140-146 °C
functional group
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI key
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)