721344
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
72-76 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
Clave InChI
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?