Merck
719455
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13BBrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
325.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Quality Level
mp
196-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI key
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)