692050
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl) benzene, 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.487
densidad
1.499 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?