Merck
717118
Sigma-Aldrich
6-Cyano-1H-indazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
143.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
128-135 °C
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
InChI key
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)