Key Documents
715700
3-Furonitrile
97%
Sinónimos:
Furan-3-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.471
mp
28-32 °C
density
1.073 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChI key
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | 163392 | 645532 | 761796 |
---|---|---|---|
1.073 g/mL at 25 °C | - | - | 1.573 g/mL at 25 °C |
solid | - | solid | liquid |
n20/D 1.471 | - | - | n20/D 1.605 |
28-32 °C | 120-122 °C (lit.) | 117-121 °C (lit.) | - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.0 °F - closed cup
flash_point_c
48.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?