712124
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
contains
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
functional group
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F
flash_point_c
55 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?