Merck
710954
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Br(13CH2)4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
219.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-20 °C
densidad
1.841 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)