GUTMLS
Microbiome Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
Sinónimos:
GUTMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 plates
fabricante / nombre comercial
IROA Technologies
placa tamaño
96 wells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
The gut microbiota is colonized by approximately 500 different species of bacteria performing a host of useful functions including the production of vitamins and hormones, preventing the growth of harmful species and training the immune system. Many gut microbiome studies focus on dietary, disease or dysregulated metabolic pathways.
Características y beneficios
- Organic acids and derivatives
- Allyl sulfur compounds
- Steroids and steroid derivatives
- Benzene and substituted derivatives
- Azoles
- Flavonoids and isoflavonoids
- Fatty Acyls
- Lipids and lipid-like molecules
- Indoles and derivatives
- Organonitrogen compounds
- Imidazopyrimidines
- Organooxygen compounds
- Pyridines and derivatives
- Nucleoside and nucleotide analogues
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Nota de preparación
Otras notas
To download the software package, click here -MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.