709093
C60 Pyrrolidine tris-acid ethyl ester
97% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
powder
mp
240-245 °C
solubilidad
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
cadena SMILES
CCOC(=O)CN1C(C(=O)OCC)C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c%13c4c%14c%15c5c%16c7c%17c8c%18c%19c9c%10c%20c%21c%11c%12c%22c%23c%13c%14c%24c%25c%15c%16c%26c%17c%27c%18c%28c%19c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%24c%31c%25c%26c%27c%32c%28c%29c%30c%31%32)C36C1C(=O)OCC
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.