Merck
708917
Sigma-Aldrich
(2-Methoxyethyl)methylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.401
density
0.820 g/mL at 25 °C
SMILES string
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
35.1 °F - closed cup
flash_point_c
1.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)