707716
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
76-78 °C/11 mmHg
density
1.033 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI key
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)