343358
Silica-alumina catalyst support, grade 135
Sinónimos:
Silicic acid aluminum salt
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder
cadena SMILES
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silica-alumina catalyst support, grade 135 can be used as:
- A catalyst to synthesize 2,6-bis(imino)pyridine derivatives by reacting with substituted difluoroanilines/ortho-halogen-anilines and 2,6-diacetylpyridine.
- A catalyst support to prepare Ca or Ni-based catalysts for deoxygenation reaction.
- A catalyst support in hydrocarbon cracking process and transesterification reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Transesterification of triolein to biodiesel using sodium-loaded catalysts prepared from zeolites
Wang Y-Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 9959-9965 (2012)
Synthesis and Characterization of Silica-Alumina Supported Ca and Ni Catalyst for Deoxygenation of Vegetable oil into Diesel
Materials Science Forum, 840, 353-358 (2016)
Silica-alumina catalyst support, an efficient catalyst for synthesis of halogen substituted 2, 6-bis (imino) pyridines
Qian Changtao, et al.
Synlett, 2003, 1419-1422 (2003)
Silica-alumina catalytic materials: A critical review
Busca G
Catalysis Today, 840, 353-358 (2019)