Merck
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H618O
Número de CAS:
Peso molecular:
108.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
95 atom % 18O
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
178-179 °C
densidad
1.064 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
Clave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)