604399
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?