707163
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene
95%
Sinónimos:
(S,S)-Phenyl-Bod
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
mp
69-76 °C
functional group
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?