703753
Di-tert-butyl dicarbonate solution
2 M in THF
Sinónimos:
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
2 M in THF
refractive index
n20/D 1.408
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F
flash_point_c
-15 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?