34660
Dicarbonato de di-terc-butilo
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Sinónimos:
Boc2O, Boc anhídrido, Pirocarbonato de di-terc-butilo
About This Item
Productos recomendados
product name
Dicarbonato de di-terc-butilo, ≥98.0% (GC)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
La protección y desprotección automatizadas con Boc se pueden hacer utilizando la plataforma de síntesis automatizada Synple (SYNPLE-SC002), cartuchos de protección con Boc ((SYNPLE-B001), ( SYNPLE-B002 ), y cartuchos de desprotección de Boc (SYNPLE-B011)
Application
- Un aminoácido (aa) azobencénico.
- La N-terc-butoxicarbonil-3,4-metilendioximetanfetamina (t-BOC-MDMA) a partir de la MDMA.
También puede utilizarse como reactivo:
- Para la introducción del grupo protector Boc, lábil a ácidos, en aminoácidos, péptidos y proteínas.
- Para preparar derivados del estireno mediante olefinación Heck de ácidos carboxílicos aromáticos en presencia del catalizador Pd.
- Para la síntesis de oxazolidín-2-onas e imidazolidín-2-onas mediante la isocianación de 1,2-aminoalcoholes y 1,2-diaminas utilizando la DMAP como catalizador.
- En la preparación de la N-terc-butoxicarbonil-3,4-metilendioximetanfetamina (t- Boc-MDMA) a partir de la MDMA.
- Para la conversión de aminas en los correspondientes isocianatos, carbamatos y derivados de la urea.
- En la N-BOC-ilación de amidas.
- En la N-BOC-ilación de compuestos sensibles en condiciones no acuosas.
Warning
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?