702838
6-Methoxy-7-azaindole
97%
Sinónimos:
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
88-89 °C
SMILES string
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)