696463
5-Methoxy-6-azaindole
96%
Sinónimos:
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Quality Level
assay
96%
form
powder
mp
122-127 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
Inchi Key
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?