Merck
702684
Sigma-Aldrich
Zinc methoxide
97%
Sinónimos:
dimethoxyzinc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O2Zn
Peso molecular:
127.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
107-113 °C
cadena SMILES
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)