335657
Magnesium methoxide solution
6-10 wt. % in methanol
Sinónimos:
Magnesium dimethanolate, Magnesium dimethoxide, Magnesium methanolate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
composición
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: magnesium
concentración
6-10 wt. % in methanol
índice de refracción
n20/D 1.3381
densidad
0.816 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?