701300
Bis(11-azidoundecyl) disulfide
99% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
InChI key
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)