Merck
699063
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.554
bp
195-197 °C/760 mmHg
density
1.046 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)