697877
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.474
density
0.811 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
InChI key
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)