Merck
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Sinónimos:
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20
Número de CAS:
Peso molecular:
188.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
Quality Level
bp
191 °C (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1