129828
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Sinónimos:
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
assay
93%
form
liquid
contains
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
~10 %
impurities
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
Inchi Key
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?